L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Microliterspuiten 5 µl
Fournisseur: Trajan Scientific and Medical
001000 001050 001100 001400 001450 001495 001450CAL
549-0267EA 55.9 EUR InStock
549-0267 549-0268 549-0269 549-0272 549-0273 549-0439 SGEA001450CAL
Microliterspuiten 5 µl
Spuiten Injectiespuiten voor chromatografie
These are plunger-in-barrel syringes. Each plunger is individually fitted for each microsyringe for perfect sealing.
  • Longer life
  • Superior performance and robustness
  • Reduced carryover
Plunger protection incorporates a plunger protection guide and plunger button reinforcement to minimise the risk of bent plungers.
Guided plunger microvolume syringes have an extended barrel and reinforced plunger that provides additional protection.
* SuperfleX, met flexibele zuiger. SuperfleX microvolume syringes use a super elastic alloy plunger that will notMore Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité