pH electrode, double junction, Orion™ 9102DJWP
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Orion™
ORIO9102DJWPEA 232 EUR InStock
ORIO9102DJWP
pH electrode, double junction, Orion™ 9102DJWP
Électrodes Électrodes pH
This double junction pH electrode offers superior measurement stability, faster response, greater accuracy, longer life, least long-term drift and more reproducible results.
  • With waterproof BNC connector
  • Ag/AgCl double junction
  • Refillable
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité