pH electrode, double junction, Orion™ 9110DJWP
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Orion™
ORIO9110DJWPEA 332 EUR InStock
ORIO9110DJWP
pH electrode, double junction, Orion™ 9110DJWP
Électrodes Électrodes pH
This double junction pH electrode with semi-micro tip measures samples as small as 0,2 ml.
  • With waterproof BNC connector
  • Ag/AgCl double junction
  • Refillable
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité