pH electrode, micro, Orion™ 9863BN
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Orion™
662-0889EA 1170 EUR InStock
662-0889
pH electrode, micro, Orion™ 9863BN
Électrodes Électrodes pH
This bevel needle-tipped 16-gauge glass body combination electrode can be used to measure pH by piercing septa.
  • Made of very thin, delicate glass
  • Single junction Ag/AgCl
  • Refillable
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité