Combination pH electrode, Orion™ Sure-Flow™ 9165BNWP
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Orion™ Sure-Flow™
662-1532EA 340 EUR InStock
662-1532
Combination pH electrode, Orion™ Sure-Flow™ 9165BNWP
Électrodes Électrodes pH
Combination pH electrode with epoxy body for fast response in difficult samples and soils.
  • Refillable Ag/AgCl combination pH electrode
  • Waterproof BNC connector
Compatible with: Thermo Scientific™ Orion Star™ Series meters and competitive meter models with BNC connection.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité