LED illumination systems, HB 100, for microscopes
Fournisseur: ZEISS
ZEIS4230119901000EA 3310 EUR InStock
ZEIS4230119901000
LED illumination systems, HB 100, for microscopes
Éclairages Éclairage LED
HBO 100 illuminator, self-adjusting with lamp mount and collector including heat-reflecting filter and 2 meter connection cable.
  • Automatic lamp alignment
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité