Weighing pans, aluminium
Fournisseur: Köhler Technische Produkte
KOEH2-1607EA 53.5 EUR InStock
KOEH2-1607
Weighing pans, aluminium
Nacelles Nacelles de pesée
Made of Aluminium, bright.
  • Good temperature resistance
  • Good chemical resistance
  • Lightweight
  • Stackable
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité