Extractant for nitrate and nitrogen in soils, calcium sulphate powder
Fournisseur: Hach
HACH1232120EA 33.7 EUR InStock
HACH1232120
Extractant for nitrate and nitrogen in soils, calcium sulphate powder
Kits de tests environnementaux
This calcium sulphate extractant is used for nitrate and nitrogen determination in soils.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité