Teepol, multi purpose detergent
Fournisseur: Diversey
Teepol
DIVYF7316EA 38.7 EUR InStock
DIVYF7316
Teepol, multi purpose detergent
Produits nettoyants Détergents et Nettoyants de Surfaces
Teepol is a multi-purpose detergent for cleaning all washable surfaces and recommended for the food industry.
  • Used as a wetting agent and aggressively scented
  • Facilitating the elimination of the stubborn dirt
  • Effective emulsifying power, allowing a rapid dispersion of fats and oils
  • Excellent degreaser
It is very effective in industrial or agricultural applications.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité