L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Reservoir system
Fournisseur: Beckman Coulter
372790 372795 372784
BECL372790EA 0 EUR InStock
BECL372790 BECL372795 BECL372784
Reservoir system
Réservoirs pour réactifs
This modular reservoir system holds liquids for pipetting with a manual pipettor or liquid handling systems including the full suite of Biomek liquid handlers.
  • Half and quarter reservoirs must be used with a frame
  • Full reservoirs hold up to 150 ml of liquid, and do not require a frame
  • Each frame can accommodate up to four quarter reservoirs or two half reservoirs
  • All reservoirs are sterile and made of PP
Not for use with 96 and 384 multi channel pipetting heads.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité