Napropamide standard
Fournisseur: LGC Standards
Dr Ehrenstorfer
EHERC15480000EA 108 EUR InStock
EHERC15480000
Napropamide standard
Étalons Étalons organiques
Form: Solid
CAS.No: 15299-99-7
Flash point: >104 °C
Melting point: 73 to 78 °C
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité