Congélateurs de laboratoire, FROSTER-LABEX®-530/-730
Fournisseur: KIRSCH PHILIPP
10331 10332
471-0417EA 8239 EUR InStock
471-0417 471-0418
Congélateurs de laboratoire, FROSTER-LABEX®-530/-730
Congélateurs Congélateurs de laboratoire/universels
Ces congélateurs de laboratoire sont conçus avec un intérieur résistant aux explosions (sécurité intrinsèque), un refroidissement par re-circulation d'air, un dégivrage rapide automatique et une interface RS485.
  • Porte à fermeture automatique avec charnière à droite
  • Régulation de la température et de la décongélation par microprocesseur afin de maximiser la stabilité de la température
  • Clavier à membrane avec affichage numérique de la température et mémoire de la température minimale/maximale
  • Capteurs de contrôle et d'affichage protégés par des barrières de sécurité
  • Les alarmes peuvent être transmises par un contact libre de potentiel
  • Isolation ultra-épaisse de 70 mm à économie d'énergie
  • Chauffage du cadre de la porte et pieds réglables
Le corps extérieur est fabriqué en tôle d'acier galvanisée (antirouille) avec un revêtement en poudre blanc anti-rayures. L'intérieur est en aluminium lisse avec un revêtement de protection incolore.
Certifications: Conformité ATEX- 94/9/EG certifiée TÜV (sécurité intrinsèque).
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité