Congélateurs de laboratoire, LABO 530/730
Fournisseur: KIRSCH PHILIPP
10052 10450
KIRS10052EA 7308 EUR InStock
KIRS10052 KIRS10450
Congélateurs de laboratoire, LABO 530/730
Congélateurs Congélateurs de laboratoire/universels
Ces congélateurs de laboratoire sont dotés d'un système de refroidissement par re-circulation d'air, d'un système de dégivrage rapide, d'une fonction de congélation rapide et d'une interface RS485.
  • Porte à fermeture automatique avec charnière à droite
  • Régulation de la température et de la décongélation par microprocesseur afin de maximiser la stabilité de la température
  • Clavier à membrane avec affichage numérique de la température et mémoire de la température minimale/maximale
  • Capteurs de contrôle et d'affichage protégés par des barrières de sécurité
  • Les alarmes peuvent être transmises par un contact libre de potentiel
  • Isolation ultra-épaisse de 70 mm à économie d'énergie
  • Chauffage du cadre de la porte et pieds réglables
Le corps extérieur est fabriqué en tôle d'acier galvanisée (antirouille) avec un revêtement en poudre blanc anti-rayures. L'intérieur est en aluminium lisse avec un revêtement de protection incolore.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité