Lysis buffer, CTAB
Fournisseur: PanReac AppliChem
A4150.0500 A4150.1000
A4150.0500EA 42.1 EUR InStock
A4150.0500 A4150.1000
Lysis buffer, CTAB
Buffers Tampons d'extraction
Cationic detergent cetyltrimethylammonium bromide (CTAB) is used to liberate and complex with total cellular nucleic acids.
  • Form: Liquid
  • Storage temperature: Ambient
  • Specification pH (20 °C): 8,0 ±0,1
This buffer contains 2% w/v CTAB, 20 mM EDTA.Na₂.2H₂O, 1,4 M sodium chloride and 100 mM tris ultrapure. Effective for removing polysaccharides, phenolic compounds and other enzyme-inhibiting contaminants found in plant cells in the supernatant.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité