Bovine (foetal) fetuin (from serum)
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
Calbiochem®
341506-1EA 328 EUR InStock
341506-1
Bovine (foetal) fetuin (from serum)
Protéines et Peptides
Fetuin extracted from foetal bovine serum. Fetuin is an α-globulin that inhibits trypsin activity and promotes cell attachment, growth and differentiation in many different culture systems.
  • Green freeze dried solid
  • Lyophilised from 0,5% (NH₄)₂SO₄
  • Purity ≥70% by electrophoresis
Fetuin also contains both N- and O-glycosidically-linked carbohydrates. It functions as an opsonin for cationic-deactivating molecules in macrophages.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité