Potassium carbonate 5 M en solution aqueuse pour analyses
Fournisseur: Cayman Chemical
Synonyms: Carbonate de potassium
CAYM700517-5EA 43.9 EUR InStock
CAYM700517-5
Potassium carbonate 5 M en solution aqueuse pour analyses
Potassium carbonate
Formule: K₂CO₃
MW: 138,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011382
Numéro CAS: 584-08-7
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/98/16640598.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité