DL-sulphoraphane solution ≥98%
Fournisseur: Cayman Chemical
Danger
10496-5 10496-10 10496-25
CAYM10496-5EA 71 EUR InStock
CAYM10496-5 CAYM10496-10 CAYM10496-25
DL-sulphoraphane solution ≥98%
DL-sulphoraphane
Sulforaphane is an isothiocyanate derived from cruciferous vegetables, including broccoli, that potently induces chemopreventative enzymes through Keap1-Nrf2 signaling and ARE-driven gene expression. At 15 μM, sulforaphane inhibits class I and II HDAC activity and suppresses tumor growth by inducing cell cycle arrest and apoptosis selectively in various cancerous prostate epithelial cells without affecting normal cells.
Formule: C₆H₁₁NOS₂
Numéro MDL: MFCD00198068
Numéro CAS: 4478-93-7
ONU: 1170
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité