Adapalene ≥98%
Fournisseur: Cayman Chemical
13655-100 13655-250 13655-500 13655-1
CAYM13655-100EA 289 EUR InStock
CAYM13655-100 CAYM13655-250 CAYM13655-500 CAYM13655-1
Adapalene ≥98%
Adapalene
Adapalene, a synthetic naphthoic acid derivative, is a selective agonist of retinoic acid receptor (RAR)-β and RAR-γ (Kds = 34 and 130 nM, respectively). At 0,1-10 µM, adapalene dose-dependently inhibits sebocyte growth, proliferation and differentiation in a primary rat preputial cell culture system. Adapalene demonstrates anti-inflammatory and immunomodulatory activity by inhibiting 5-lipoxygenase-catalyzed leukotriene production and expression of toll-like receptor 2 on human monocytes. It is commonly used for the study of the pathogenesis and treatment of acne vulgaris.
Formule: C₂₈H₂₈O₃
Numéro MDL: MFCD03106112
Numéro CAS: 106685-40-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité