Dissolved oxygen, reagent set
Fournisseur: Hach
HACH27549EA 0 EUR InStock
HACH27549 HACH2351400
Dissolved oxygen, reagent set
Kits de tests environnementaux
For determination of dissolved oxygen by the Winkler method (azide modification) and buret titration.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité