L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Doublures de gants, nylon
Fournisseur: WELLS LAMONT
M555L M555M M555S M555XL
112-6236EA 0 EUR InStock
112-6236 112-6235 112-6234 112-6237
Doublures de gants, nylon
Gants
Ces doublures de gants réutilisables sont fabriquées à partir de 100% de filaments de nylon continus.
  • Mince et confortable
  • Entièrement lavable jusqu'à 30 fois sans rétrécissement, ce qui réduit le coût de remplacement et l'élimination des déchets
  • Ambidextre
  • Poignets à code couleur (en fonction de la taille)
Category II and III for particulates based on particle size. P>0,3 µm/sq. ft. = Category II. P>0,5 µm/sq. ft. = Category III.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité