Dr Ehrenstorfer standard, Benomyl, EPA 627, EPA 627 and 631
Fournisseur: LGC Standards
Dr Ehrenstorfer
EHERC10490000EA 153 EUR InStock
EHERC10490000
Dr Ehrenstorfer standard, Benomyl, EPA 627, EPA 627 and 631
Étalons Étalons organiques
  • Form: Powder
  • CAS.No: 17804-35-2
  • Melting point: 140 °C
  • Density: 0,38 g/cm³
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité