D(+)-Tréhalose, anhydre, en poudre
Fournisseur: Thermo Scientific
J66006.06 J66006.09 J66006.18
J66006.06EA 46.6 EUR InStock
J66006.06 J66006.09 J66006.18
D(+)-Tréhalose, anhydre, en poudre
D(+)-Tréhalose
Trehalose, dihydrate, is an inducer of autophagy, it protect cells against numerous environmental stresses. It is seldom used as a direct replacement for conventional sweeteners. Used as a cryoprotectant in a variety of cell freezing media.
Formule: C₁₂H₂₂O₁₁
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006628
Numéro CAS: 99-20-7
EINECS: 202-739-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Form Powder
Solubility Soluble in water
Sensitivity Hygroscopic
Storage Store in cool, dry conditions in well sealed containers. Keep container tightly closed
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité