Anti-PML Rabbit Polyclonal Antibody [clone: P39]
Fournisseur: Bioworld Technology
BWRLBS1296EA 262 EUR InStock
BWRLBS1296
Anti-PML Rabbit Polyclonal Antibody [clone: P39]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to the N-terminal of Human PML.
PML (P39) pAb detects endogenous levels of PML protein.
Type: Primary
Antigen: PML
Clonality: Polyclonal
Clone: P39
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité