Anti-GCS-beta-1 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: V21]
Fournisseur: Bioworld Technology
BWRLBS1158EA 262 EUR InStock
BWRLBS1158
Anti-GCS-beta-1 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: V21]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to the N-terminus of Human GCS-beta-1.
GCS-beta-1 (V21) pAb detects endogenous levels of Guanylate Cyclase ?1/3 protein.
Type: Primary
Antigen: GCS-beta-1
Clonality: Polyclonal
Clone: V21
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité