Anti-p-HSP27 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: S15]
Fournisseur: Bioworld Technology
BWRLAP0245EA 284 EUR InStock
BWRLAP0245
Anti-p-HSP27 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: S15]
Anticorps
Synthetic phosphopeptide derived from human HSP27 around the phosphorylation site of Serine 15.
p-HSP27 (S15) pAb detects endogenous levels of HSP27 protein only when phosphorylated at Ser15
Type: Primary
Antigen: p-HSP27
Clonality: Polyclonal
Clone: S15
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Rat;(Mouse)
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité