Anti-p-MEK1 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: S298]
Fournisseur: Bioworld Technology
BWRLAP0284EA 284 EUR InStock
BWRLAP0284
Anti-p-MEK1 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: S298]
Anticorps
Synthetic phosphopeptide derived from human MEK1 around the phosphorylation site of Serine 298.
p-MEK1(S298) pAb detects endogenous levels of MEK1 protein only when phosphorylated at Ser298.
Type: Primary
Antigen: p-MEK1
Clonality: Polyclonal
Clone: S298
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité