Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-APP/beta-Amyloid Rabbit Polyclonal Antibody [clone: E737]

Fournisseur: Bioworld Technology
BWRLBS1011EA 262 EUR InStock
BWRLBS1011
Anti-APP/beta-Amyloid Rabbit Polyclonal Antibody [clone: E737]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 701-750 of Human APP/beta-Amyloid.

APP/?-Amyloid (E737) pAb detects endogenous levels of several isoforms of both mature and immature ?-amyloid A4 precursor protein, including APP639, APP677, APP695, APP696, APP714, APP733, APP751 and APP752.

Type: Primary
Antigen: APP/beta-Amyloid
Clonality: Polyclonal
Clone: E737
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité