Anti-GCS-beta-2 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: V102]
Fournisseur: Bioworld Technology
BWRLBS3445EA 262 EUR InStock
BWRLBS3445
Anti-GCS-beta-2 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: V102]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 71-120 of Human GCS-beta-2.
GCS-?-2 (V102) pAb detects endogenous levels of GCS-?-2 protein.
Type: Primary
Antigen: GCS-beta-2
Clonality: Polyclonal
Clone: V102
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité