Anti-SERCA1 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: D580]
Fournisseur: Bioworld Technology
BWRLBS3934EA 262 EUR InStock
BWRLBS3934
Anti-SERCA1 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: D580]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 551-600 of Human SERCA1.
SERCA1 (D580) pAb detects endogenous levels of SERCA1 protein.
Type: Primary
Antigen: SERCA1
Clonality: Polyclonal
Clone: D580
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité