Anti-Septin 7 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: M368]
Fournisseur: Bioworld Technology
BWRLBS3937EA 262 EUR InStock
BWRLBS3937
Anti-Septin 7 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: M368]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 332-389 of Human Septin 7.
Septin 7 (M368) pAb detects endogenous levels of Septin 7 protein.
Type: Primary
Antigen: Septin 7
Clonality: Polyclonal
Clone: M368
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité