Anti-ACTR-IB Rabbit Polyclonal Antibody [clone: G111]
Fournisseur: Bioworld Technology
BWRLBS1988EA 262 EUR InStock
BWRLBS1988
Anti-ACTR-IB Rabbit Polyclonal Antibody [clone: G111]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 100-150 of Human ACTR-IB.
ACTR-IB (G111) pAb detects endogenous levels of ACTR-IB protein.
Type: Primary
Antigen: ACTR-IB
Clonality: Polyclonal
Clone: G111
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité