Anti-MEK-6 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: Q3]
Fournisseur: Bioworld Technology
BWRLBS2013EA 262 EUR InStock
BWRLBS2013
Anti-MEK-6 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: Q3]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids N-terminus of Human MEK-6.
MEK-6 (Q3) pAb detects endogenous levels of MEK-6 protein.
Type: Primary
Antigen: MEK-6
Clonality: Polyclonal
Clone: Q3
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité