Anti-AF-10 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: E237]
Fournisseur: Bioworld Technology
BWRLBS2019EA 262 EUR InStock
BWRLBS2019
Anti-AF-10 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: E237]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 200-250 of Human AF-10.
AF-10 (E237) pAb detects endogenous levels of AF-10 protein.
Type: Primary
Antigen: AF-10
Clonality: Polyclonal
Clone: E237
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité