Anti-CASP12 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: P99]
Fournisseur: Bioworld Technology
BWRLBS3542EA 262 EUR InStock
BWRLBS3542
Anti-CASP12 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: P99]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 65-123 of Human Caspase 12.
Caspase12 (P99) pAb detects endogenous levels of Caspase12 protein.
Type: Primary
Antigen: CASP12
Clonality: Polyclonal
Clone: P99
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité