Anti-p-14-3-3 zeta Rabbit Polyclonal Antibody [clone: S58]
Fournisseur: Bioworld Technology
BWRLBS4001EA 284 EUR InStock
BWRLBS4001
Anti-p-14-3-3 zeta Rabbit Polyclonal Antibody [clone: S58]
Anticorps
Synthetic phosphopeptide derived from human Histone 14-3-3 zeta around the phosphorylation site of Serine 58.
p-14-3-3 ? (S58) pAb detects endogenous levels of 14-3-3 protein zeta/delta only when phosphorylated at Ser58.
Type: Primary
Antigen: p-14-3-3 zeta
Clonality: Polyclonal
Clone: S58
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité