Anti-Na+ CP type alpha-pan Rabbit Polyclonal Antibody [clone: E1476]
Fournisseur: Bioworld Technology
BWRLBS3558EA 262 EUR InStock
BWRLBS3558
Anti-Na+ CP type alpha-pan Rabbit Polyclonal Antibody [clone: E1476]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 1442-1496 of Human Na+ CP type alpha-pan.
Na+ CP type ?-pan (E1476) pAb detects endogenous levels of Na+ CP type ?-pan protein.
Type: Primary
Antigen: Na+ CP type alpha-pan
Clonality: Polyclonal
Clone: E1476
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité