Anti-VEGF-D Rabbit Polyclonal Antibody [clone: I202]
Fournisseur: Bioworld Technology
BWRLBS3675EA 262 EUR InStock
BWRLBS3675
Anti-VEGF-D Rabbit Polyclonal Antibody [clone: I202]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 171-220 of Human VEGF-D.
VEGF-D (I202) pAb detects endogenous levels of VEGF-D protein.
Type: Primary
Antigen: VEGF-D
Clonality: Polyclonal
Clone: I202
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité