Anti-PSK-H1 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: M295]
Fournisseur: Bioworld Technology
BWRLBS2256EA 262 EUR InStock
BWRLBS2256
Anti-PSK-H1 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: M295]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 261-310 of Human PSK-H1.
PSK-H1 (M295) pAb detects endogenous levels of PSK-H1 protein.
Type: Primary
Antigen: PSK-H1
Clonality: Polyclonal
Clone: M295
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité