Anti-Trypsin-3 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: M166]
Fournisseur: Bioworld Technology
BWRLBS3707EA 262 EUR InStock
BWRLBS3707
Anti-Trypsin-3 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: M166]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 150-200 of Human Trypsin-3.
Trypsin-3 (M166) pAb detects endogenous levels of Trypsin-3 protein.
Type: Primary
Antigen: Trypsin-3
Clonality: Polyclonal
Clone: M166
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité