Anti-Vimentin Rabbit Polyclonal Antibody [clone: I444]
Fournisseur: Bioworld Technology
BWRLBS1491EA 262 EUR InStock
BWRLBS1491
Anti-Vimentin Rabbit Polyclonal Antibody [clone: I444]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 411-460 of Human Vimentin.
Vimentin (I444) pAb detects endogenous levels of Vimentin protein.
Type: Primary
Antigen: Vimentin
Clonality: Polyclonal
Clone: I444
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité