Anti-C/EBP zeta Rabbit Polyclonal Antibody [clone: D24]
Fournisseur: Bioworld Technology
BWRLBS2297EA 262 EUR InStock
BWRLBS2297
Anti-C/EBP zeta Rabbit Polyclonal Antibody [clone: D24]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to the N-terminus of Human C/EBP zeta.
C/EBP ? (D24) pAb detects endogenous levels of C/EBP ? protein.
Type: Primary
Antigen: C/EBP zeta
Clonality: Polyclonal
Clone: D24
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité