Anti-COL3A1 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: P104]
Fournisseur: Bioworld Technology
BWRLBS1531EA 262 EUR InStock
BWRLBS1531
Anti-COL3A1 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: P104]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 71-120 of Human COL3A1.
COL3A1 pAb detects endogenous levels of Collagen III protein.
Type: Primary
Antigen: COL3A1
Clonality: Polyclonal
Clone: P104
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité