Anti-SR-1E Rabbit Polyclonal Antibody [clone: A127]
Fournisseur: Bioworld Technology
BWRLBS2386EA 262 EUR InStock
BWRLBS2386
Anti-SR-1E Rabbit Polyclonal Antibody [clone: A127]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 95-140 of Human SR-1E.
SR-1E (A127) pAb detects endogenous levels of SR-1E protein.
Type: Primary
Antigen: SR-1E
Clonality: Polyclonal
Clone: A127
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité