Anti-C1q-C Rabbit Polyclonal Antibody [clone: Q119]
Fournisseur: Bioworld Technology
BWRLBS3838EA 262 EUR InStock
BWRLBS3838
Anti-C1q-C Rabbit Polyclonal Antibody [clone: Q119]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 81-130 of Human C1q-C.
C1q-C (Q119) pAb detects endogenous levels of C1q-C protein.
Type: Primary
Antigen: C1q-C
Clonality: Polyclonal
Clone: Q119
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité