Anti-NMDAzeta1 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: S885]
Fournisseur: Bioworld Technology
BWRLBS1561EA 262 EUR InStock
BWRLBS1561
Anti-NMDAzeta1 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: S885]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 860-910 of Human NMDAzeta1.
NMDAR1 (S885) pAb detects endogenous levels of NMDAR1 protein.
Type: Primary
Antigen: NMDAzeta1
Clonality: Polyclonal
Clone: S885
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité