Anti-PDE4B/C/D Rabbit Polyclonal Antibody [clone: H47]
Fournisseur: Bioworld Technology
BWRLBS1572EA 262 EUR InStock
BWRLBS1572
Anti-PDE4B/C/D Rabbit Polyclonal Antibody [clone: H47]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to the N-terminus of Human PDE4B/C/D.
PDE4B/C/D (H47) pAb detects endogenous levels of PDE4B/C/D protein.
Type: Primary
Antigen: PDE4B/C/D
Clonality: Polyclonal
Clone: H47
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité