Anti-VIP Rabbit Polyclonal Antibody [clone: V120]
Fournisseur: Bioworld Technology
BWRLBS2919EA 262 EUR InStock
BWRLBS2919
Anti-VIP Rabbit Polyclonal Antibody [clone: V120]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 91-140 of Human VIP.
VIP (V120) pAb detects endogenous levels of VIP protein
Type: Primary
Antigen: VIP
Clonality: Polyclonal
Clone: V120
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité