Anti-Ghrelin Rabbit Polyclonal Antibody [clone: K47]
Fournisseur: Bioworld Technology
BWRLBS2930EA 262 EUR InStock
BWRLBS2930
Anti-Ghrelin Rabbit Polyclonal Antibody [clone: K47]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 16-64 of Human Ghrelin.
Ghrelin (K47) pAb detects endogenous levels of Ghrelin protein.
Type: Primary
Antigen: Ghrelin
Clonality: Polyclonal
Clone: K47
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité