Anti-AMPKgamma1/2/3 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: K78]
Fournisseur: Bioworld Technology
BWRLBS2480EA 262 EUR InStock
BWRLBS2480
Anti-AMPKgamma1/2/3 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: K78]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 50-100 of Human AMPKgamma1.
AMPK?1/2/3 (K78) pAb detects endogenous levels of total AMPK? protein.
Type: Primary
Antigen: AMPKgamma1/2/3
Clonality: Polyclonal
Clone: K78
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité