Anti-ZBP-89 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: E84]
Fournisseur: Bioworld Technology
BWRLBS2510EA 262 EUR InStock
BWRLBS2510
Anti-ZBP-89 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: E84]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 53-98 of Human ZBP-89.
ZBP-89 (E84) pAb detects endogenous levels of ZBP-89 protein.
Type: Primary
Antigen: ZBP-89
Clonality: Polyclonal
Clone: E84
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité